Merck
652539
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-13C5
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(13C2H5O)213CO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[13CH3][13CH2]O[13C](=O)O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-CVMUNTFWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)