Merck
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
Sinónimos:
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
bp
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
InChI key
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)