616931
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
101 °C (lit.)
mp
-126 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Clave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)