Merck
616109
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2(CH2)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
261.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
61-64 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Davide Noto et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(6), 158656-158656 (2020-02-12)
Untargeted lipidomics is a powerful tool to discover new biomarkers and to understand the physiology and pathology of lipids. The use of stable isotopes as tracers to investigate the kinetics of lipids is another tool able to supply dynamic information