Merck
615927
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Fluoroalanine-2-d1
98 atom % D
Sinónimos:
3-Fluoro-L-alanine-2-d1, N-Fmoc
About This Item
Fórmula lineal:
FCH2CD(NHFmoc)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
330.33
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
Clave InChI
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)