Merck
615293
Sigma-Aldrich
Boc-ON-(tert-butyl-d9)
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)3COCO2N=C(C6H5)CN
Peso molecular:
255.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
mp
87-89 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)