Merck
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC11H22O11 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
361.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
Clave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)