604445
Poly(styrene-α-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
[-13CH(C6H5)CH2-]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
cambio de masa
M+1 (per repeating unit)
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)