Merck
591270
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinónimos:
DL-Mevalonic-1-13C lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
Clave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)