Merck
591068
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodimethylamine-d6
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated N-nitrosodimethylamine, Dimethylnitrosamine-d6, NDMA-d6
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2NNO
Número de CAS:
Peso molecular:
80.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
density
1.086 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
141.8 °F - closed cup
flash_point_c
61 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hao Dong et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 82-88 (2015-11-01)
A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method was established for the simultaneous determination of thirteen N-nitrosamines (NAs) in skin care cosmetics. The cosmetics samples were firstly dispersed by water and subsequently extracted and purified using salting out-acetonitrile homogeneous extraction method. Finally
Artículos
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Ver todo