589780
D-Methionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1+1
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-GBXCHUEOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)