58220
Irone
technical, mixture of isomers (mainly the α-isomer), ≥90% (GC)
Sinónimos:
α-Irone, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butene-2-one, 6-Methyl-α-ionone, Methyl-α-ionone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.492
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-6-7-11(2)14(4,5)13(10)9-8-12(3)15/h6,8-9,11,13H,7H2,1-5H3/b9-8+
InChI key
JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?