550655
Heptylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
203.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
densidad
0.841 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?