Merck
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
Sinónimos:
2,4-Difluorobenzenethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4F2S
Número de CAS:
Peso molecular:
146.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5235 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI key
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)