490873
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Tetradecanoic acid-1-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?