486361
2-Chloroethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Ethylene-d4 chlorohydrin
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
For use with
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?