Merck
47471
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
437.49
Beilstein:
7864489
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Clave InChI
JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)