387843
5-Bromopentyl acetate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2(CH2)5Br
Número de CAS:
Peso molecular:
209.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
Clave InChI
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?