Merck
360635
Sigma-Aldrich
Nickel(II) phthalocyanine
Dye content 85 %
Sinónimos:
Phthalocyanine nickel(II) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H16N8Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
571.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
composición
Dye content, 85%
Nivel de calidad
λmáx.
670 nm
cadena SMILES
[Ni]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Ni/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Clave InChI
LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liang Huang et al.
Science advances, 5(5), eaav5490-eaav5490 (2019-05-07)
Conventional nanozyme technologies face formidable challenges of intricate size-, composition-, and facet-dependent catalysis and inherently low active site density. We discovered a new class of single-atom nanozymes with atomically dispersed enzyme-like active sites in nanomaterials, which significantly enhanced catalytic performance