Merck
242691
Sigma-Aldrich
3-Iodoanisole
99%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
234.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.613 (lit.)
bp
244-245 °C (lit.)
densidad
1.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
COc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elaine Crosbie et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(6), 1832-1839 (2011-12-14)
Gaining a deeper understanding of the modus operandi of heterometallic lithium aluminate bases towards deprotonative metallation of substituted aromatic substrates, we have studied the reactions and their aftermath between our recently developed bis-amido base '(i)Bu(2)Al(μ-TMP)(2)Li'3 and 3-halogenated anisoles. Ortho-metallation of