Merck
17210
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Heptadecyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16Br
Número de CAS:
Peso molecular:
319.36
Beilstein/REAXYS Number:
1702196
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
≥95.0% (GC)
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
functional group
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
InChI key
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)