153044
3-Aminopyrazole-4-carbonitrile
97%
Sinónimos:
3-Amino-4-cyanopyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N4
Número de CAS:
Peso molecular:
108.10
Beilstein:
2647
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
172-174 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Nc1n[nH]cc1C#N
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
Clave InChI
FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-amino-4-cyanopyrazole was used to study the impurities in zaleplon bulk drug.
Building block used in the synthesis of a variety of heterocycles.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synlett, 65-65 (2006)
Ch Bharathi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(1), 101-109 (2007-03-21)
Zaleplon is a pyrazolopyrimidine derivative and possesses sedative and hypnotic properties. Seven unknown impurities in zaleplon bulk drug at levels below 0.1% were detected by reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC). The starting material, 3-amino-4-cyanopyrazole and an intermediate, N-[3-[3-(dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]-phenyl]-N-ethylacetamide (DOPEA)
Helvetica Chimica Acta, 89, 30-30 (2006)
Alessandro Antonelli et al.
Molecular and cellular endocrinology, 393(1-2), 56-64 (2014-06-17)
CLM29 (a pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, that inhibits RET, epidermal growth factor receptor, vascular endothelial growth factor receptor, and has an anti-angiogenic activity) has anti-neoplastic activity in papillary dedifferentiated thyroid cancer. Here we tested CLM29 in medullary thyroid cancer (MTC), in primary MTC