Przejdź do
V900917
Isopropyl β-D-thiogalactoside
Vetec, reagent grade, ≥99%
Synonim(y):
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
4631
MDL number:
Assay:
≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Application
IPTG is commonly used in cloning procedures that require induction of β-galactosidase activity. It is used in conjunction with X-Gal or Bluo-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies that induce expression of the lac operon in Escherichia coli. IPTG functions by binding to the lacI repressor and altering its conformation, which prevents the repression of the β-galactosidase coding gene lacZ.
Other Notes
Non-metabolizable galactose analog.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl β-D-thiogalactoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)