Merck
V900724
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Phloroglucinol trimethyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
EC Number:
210-673-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1307993
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
bp
255 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Trimethoxybenzene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)