Merck
V900708
Methyl carbamate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Urethylane
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-939-2
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
bp
176-177 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl carbamate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)