Przejdź do zawartości
V900638
3-Chloroanisole
Vetec, reagent grade, 98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
EC Number:
220-642-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2041497
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroanisole
Klasa składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)