Merck
V900580
N-Acetyl-L-glutamic acid
Vetec, reagent grade, 99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1727473
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
99%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
mp
194-196 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
InChI key
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-glutamic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)