Przejdź do zawartości
V900539
Cinnamaldehyde
Vetec, reagent grade, 93%
Synonim(y):
3-Phenylprop-2-enal
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-213-9
MDL number:
Grade:
reagent grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
93%
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI key
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnamaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
105 °C - Pensky-Martens closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
104-55-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)