Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N2NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-169-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
96%
form
powder
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?