Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-702-2
Beilstein/REAXYS Number:
80810
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Proline, Vetec™, reagent grade, ≥99%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?