Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1101972
MDL number:
eCl@ss:
39024522
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
Quality Segment
product line
Vetec™
assay
99%
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product availableon our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use thisdigital equivalent on ChemisTwin® for your sample identityconfirmation and compound quantification (with digital external standard). AnNMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison againstyour sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-hydroxybenzoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?