Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Glycine, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?