Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5238667
Assay:
85%
Form:
viscous liquid
Grade:
reagent grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Lactic acid solution, Vetec™, reagent grade, 85%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
85%
form
viscous liquid
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactic acid solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?