Przejdź do
V900106
Ethylenediaminetetraacetic acid
98%, powder or crystals,, reagent grade
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-449-4
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
MDL number:
eCl@ss:
39030907
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethylenediaminetetraacetic acid, Vetec, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
form
powder or crystals
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 1 g/10 mL, clear, colorless
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)