Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
EC Number:
211-162-9
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
97%
form
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?