Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-448-7
MDL number:
eCl@ss:
38070211
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
99%
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?