Przejdź do
V900016
L-(+)-Lactic acid
86%, liquid, Vetec, reagent grade
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Assay:
86%
Grade:
reagent grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-(+)-Lactic acid, Vetec, reagent grade, 86%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
86%
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)