Przejdź do
V800311
Potassium chloride
AR, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
AR
Form:
crystalline powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
AR
product line
Vetec
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
pH
5-8 (5% in water)
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)