Przejdź do zawartości
V800268
N,N-Dimethylacetamide
AR, ≥99.5%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
EC Number:
204-826-4
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1737614
MDL number:
eCl@ss:
39031204
Assay:
≥99.5%
Grade:
AR
Bp:
164.5-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
AR
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
product line
Vetec
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)