Przejdź do
V800255
Mercury(II) sulfate
AR, ≥99%
Synonim(y):
Mercuric sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HgSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.65
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-992-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
AR
Form:
crystalline powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
AR
product line
Vetec
assay
≥99%
form
crystalline powder
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤0.005%
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) sulfate
signalword
Danger
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-35-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)