Merck
V800139
Cyclohexanone
AR, ≥99.5%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
EC Number:
203-631-1
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
385735
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
AR
Bp:
155 °C (lit.)
Vapor pressure:
3.4 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
AR
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)