Przejdź do
V800088
Bromocresol Purple
Powder
Synonim(y):
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.22
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-087-8
Beilstein/REAXYS Number:
359618
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromocresol Purple,
product line
Vetec
form
powder
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Application
Spectrophotometric determination of serum-albumin
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Purple
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)