Przejdź do
V800014
2-Naphthol
≥98%, solid, Vetec, LR grade
Synonim(y):
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-182-7
Beilstein/REAXYS Number:
742134
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Naphthol, LR, ≥98%
grade
LR
vapor density
4.97 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
product line
Vetec
assay
≥98%
form
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)