Przejdź do zawartości
V800005
1,4-Dioxane
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonim(y):
Diethylene oxide, Dioxane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
EC Number:
204-661-8
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
≥99.7%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)