Merck
V001383
Aluminum fluoride
97%
Synonim(y):
Aluminum trifluoride, Trifluoroaluminum
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.98
EC Number:
232-051-1
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
1290 °C (lit.)
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)