Merck
V000645
Iodomethane
99.0%
Synonim(y):
Methyl iodide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
EC Number:
200-819-5
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969135
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.89 (vs air)
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
assay
99.0%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodomethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)