Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?