Merck
1724452
USP
Ziprasidone Związek pokrewny D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24ClN5OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ziprasidone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C28H24ClN5OS2/c29-21-16-22-20(25(28(35)30-22)26-18-5-1-3-7-23(18)36-31-26)15-17(21)9-10-33-11-13-34(14-12-33)27-19-6-2-4-8-24(19)37-32-27/h1-8,15-16,25H,9-14H2,(H,30,35)
InChI key
WMWHMDQKVMOIAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)