Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.33
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zaleplon
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2nc(cc1)c3cc(ccc3)N(CC)C(=O)C)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-22-17(20-16)14(10-18)11-19-22/h4-9,11H,3H2,1-2H3
InChI key
ZMUMYMWAIXXLIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Zaleplon Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Zaleplon
- Zaleplon Kapsułki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?