Merck
1714619
USP
Związek pokrewny winpocetyny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl (12S,13aS,13bS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]-naphthyridine-12-carboxylate, Ethyl vincaminate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.47
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
vinpocetine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c3c(c4c2[C@H]5N(CCC[C@]5(C[C@]1(O)C(=O)OCC)CC)CC4)cccc3
InChI
1S/C22H28N2O3/c1-3-21-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(18(16)19(21)23)22(26,14-21)20(25)27-4-2/h5-6,8-9,19,26H,3-4,7,10-14H2,1-2H3/t19-,21+,22+/m1/s1
InChI key
XRMLLVHAALNSGZ-HJNYFJLDSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Vinpocetine Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Vinpocetine
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny winpocetyny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)